Ein- und Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Biosystem Direct und Biosystem
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50118919 50118915 50118918 50119113 50119114 50118917
HPLT50118919EA 1530 EUR InStock
HPLT50118919 HPLT50118915 HPLT50118918 HPLT50119113 HPLT50119114 HPLT50118917
Ein- und Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Biosystem Direct und Biosystem
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Ein- und Mehrstellenrührer für bis zu 4 Gefäße. Die Modelle Biosystem Direct (mit direkter Steuerung) sind zum Mischen von Kulturbouillons, Microcarrier-Kulturen und Zellsuspensionen geeignet. Die Biosystem Modelle verfügen über eine externe Steuerung und können perfekt in Analyseinstrumente und -systeme integriert werden. Zum Schutz der Kulturen rühren die Geräte langsam und gleichmäßig.
  • Stabile Konstruktion mit Edelstahlgehäuse, Geräte können unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Biosystem Rührer erzeugen nur wenig bis keine Abwärme, so dass die
More Product Information
Collapse All
Bezeichnung Für VE Katalognummer Menge
Biosystem single position stirrer without control unit 1 Vessel 1 HPLT50119113
Hersteller-Artikelnummer:: 50119113
Lokale Artikelnummer:: HPLT50119113
Biosystem four position stirrer without control unit 4 Vessels 1 HPLT50119114
Hersteller-Artikelnummer:: 50119114
Lokale Artikelnummer:: HPLT50119114
Control unit
Collapse All
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Biomodul 40 B control unit, CH-plug 1 HPLT50118919
Hersteller-Artikelnummer:: 50118919
Lokale Artikelnummer:: HPLT50118919
Biomodul 40 B control unit, DE-plug 1 HPLT50118915
Hersteller-Artikelnummer:: 50118915
Lokale Artikelnummer:: HPLT50118915
Biomodul 40 B control unit, UK-plug 1 HPLT50118918
Hersteller-Artikelnummer:: 50118918
Lokale Artikelnummer:: HPLT50118918
Biomodul 40 B control unit, DK-plug 1 HPLT50118917
Hersteller-Artikelnummer:: 50118917
Lokale Artikelnummer:: HPLT50118917
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..