Natriumthiosulfat 20 g/L in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HT1005-100ML
HT1005-100MLEA 106 EUR InStock
HT1005-100ML
Natriumthiosulfat 20 g/L in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Dichte: 1010 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e4b246e51bb6a0a868a606986abe6e2e294b586&vid=5e4b246e51bb6a0a868a606986abe6e2e294b586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Solution
Appearance (Turbidity), Essentially free of particles/precipitate Clear
Performance Conforms
Expiration Date Period 24 months
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge