Kristallviolett -Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
HT90132-1L
HT90132-1LEA 122 EUR InStock
HT90132-1L
Kristallviolett -Lösung, Sigma-Aldrich®
Kristallviolett
Intended for use in the Gram Stain Procedure No. HT90.
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04406
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce585fad352839510d2a1a590f07fa766ee8e97d&vid=ce585fad352839510d2a1a590f07fa766ee8e97d&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge