Sortimentskästen, PS
Lieferant: hünersdorff GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
616600 613300 613200 612300 612100 612200 613900 616000 616200 616300 616400 617300 612500 613400 613600 613700 612400 613800 613500
216-3716EA 14 EUR InStock
216-3716 HUEN613300 HUEN613200 HUEN612300 HUEN612100 HUEN612200 HUEN613900 HUEN616000 HUEN616200 HUEN616300 HUEN616400 HUEN617300 HUEN612500 HUEN613400 HUEN613600 HUEN613700 HUEN612400 HUEN613800 HUEN613500
Sortimentskästen, PS
Boxen Lagerboxen
Diese Sortimentskästen aus schlagfestem Polystyrol (PS) eignen sich für Verpackungszwecke und schaffen Ordnung in Werkstätten und im Haushalt.
  • Wahlweise mit vielseitigen Fachunterteilungen und -varianten oder ohne Fächer erhältlich
  • Transparenter Deckel und Boden zur optimalen Darstellung des Inhalts oder in lebensmittelechten Farben
  • Aufdruck auf Anfrage möglich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge