Querstrebe, NORM5/25
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0103072 0103072-1200
HUPF0103072EA 49.4 EUR InStock
HUPF0103072 HUPF0103072-1200
Querstrebe, NORM5/25
Möbel Regale
Querstrebe aus 25×1,5 mm Flachprofil (in jedem 3. Fachbodenfeld).
  • Benötigt eine in jedem 3. Abschnitt
  • Für alle Regalbreiten und -höhen geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge