Geschlossener Allzweckwagen
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0112054
HUPF0112054EA 0 EUR InStock
HUPF0112054
Geschlossener Allzweckwagen
Transportwagen
Trolley in robuster, selbst tragender und hygienischer Ausführung, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Ø 25 mm Rundrohrrahmen mit zwei verschweißten, 1000×600 mm tiefgezogenen Fachböden mit 10 mm hohem Profilrand, unterseitig mit Schalldämmung ausgekleidet, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, für einfache Reinigung konzipiert. Beidseitig in den Rohrrahmen integrierte Schubstangen sorgen für gute Manövrierfähigkeit. Trolley mit dreiseitigen Edelstahlverkleidungen und Doppelflügeltüren mit Grifföffnung und Magnetverschluss. Vier Scheibenstoßstangen aus Polypropylen dienenMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..