Penicillin/Streptomycin/Fungizone -Lösung 100X, HyClone™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SV30079.01
HYCLSV30079.01EA 38.2 EUR InStock
HYCLSV30079.01
Penicillin/Streptomycin/Fungizone -Lösung 100X, HyClone™
Penicillin/Streptomycin/Fungizone
Antibiotic-Antimycotic (Pen/Strep/Fungiezone) Solution is used to control or destroy destructive microorganisms, such as gram negative, gram positive bacteria, fungi and yeast.
  • Contains 10 000 units of penicillin, 10 000μg of streptomycin, and 25 μg of Amphotericin B per ml
  • Wide spectrum of activity against gram negative and gram positive bacteria, as well as activity against fungi and yeast
  • Commonly used as an anti-fungal, anti-yeast, anti-mould or anti-bacterial
  • Common working dose is 10 ml/l of 100X solution
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Format Liquid
Storage Store frozen
Antibiotic Spectrum Broad spectrum antibacterial and antifungal
Concentration 100X
Shelf life 18 months
Sterilization 0.2 µm sterile filtered
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..