[EN]SURESTART KIT 2ML CLR SC 9MM SS GLD 1 * 100 ST
Lieferant: Thermo Scientific
SureSTART™, Chromatography vial, Short thread neck, 2,00 ml, Glass, Clear, Ø×H: 12×32 mm, Flat bottom, Non sterile, Cap included: Yes, Cap Size: 9 mm, Cap material: PP, Cap colour: Blue, Septum: White silicone/red PTFE, Hardness: 54 shore, Thickness: 1,0 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
[EN]SURESTART KIT 2ML CLR SC 9MM SS GLD 1 * 100 ST HYPE6PKG592W 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 6PKG592W
Lokale Artikelnummer:: HYPE6PKG592W
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder