Glass screw top 0,3 ml microvials for <2 ml samples, level 3 high performance applications, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6PSV9-03FIVP 6PSV9-03FIVAP 6PSV9-03FIVAPF 6PSV9-03FIVAPT 6PSV9-03FIVPF 6PSV9-03FIVPT
548-2771EA 79.56 EUR InStock
548-2771 HYPE6PSV9-03FIVAP HYPE6PSV9-03FIVAPF HYPE6PSV9-03FIVAPT HYPE6PSV9-03FIVPF HYPE6PSV9-03FIVPT
Glass screw top 0,3 ml microvials for <2 ml samples, level 3 high performance applications, SureSTART™
Vials
Choose Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml glass screw top microvials, performance level 3, when you need to maximise the injection volume for <2 ml samples.
This 12×32 mm microvials has a fixed insert that provides a total usable volume of 0,25 ml and a residual volume of 4 µl. Available in clear and amber glass, this is a performance level 3 vial, which means it is designed to protect your most valuable samples and deliver consistent, reproducible results for your most demanding analyses.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..