Screw caps for glass screw top vials, 9 mm, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CHSC9-10 CHSC9-10F CHSC9-10T CHSC9-20 CHSC9-20F CHSC9-20T CHSC9-30 CHSC9-30F CHSC9-30T CHSC9-35UB CHSC9-35UBF CHSC9-35UBS CHSC9-35UBSF CHSC9-35UBST CHSC9-35UBT CHSC9-40 CHSC9-40F CHSC9-40T
HYPECHSC9-10EA 17.1 EUR InStock
HYPECHSC9-10 HYPECHSC9-10F HYPECHSC9-10T HYPECHSC9-20 HYPECHSC9-20F HYPECHSC9-20T HYPECHSC9-30 HYPECHSC9-30F HYPECHSC9-30T HYPECHSC9-35UB HYPECHSC9-35UBF HYPECHSC9-35UBS HYPECHSC9-35UBSF HYPECHSC9-35UBST HYPECHSC9-35UBT HYPECHSC9-40 HYPECHSC9-40F HYPECHSC9-40T
Screw caps for glass screw top vials, 9 mm, level 1 everyday analysis, SureSTART™
Verschlüsse Chromatographieampullen-Verschlüsse
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm screw caps with screw vials that have a 9 mm opening, including our SureSTART 2 ml Glass Screw Vials and 2 ml polypropylene screw Microvials for <2 ml samples (Level 1). Select level 1 caps for chromatography approved, cost optimised products that are suitable for everyday analyses and compatible with all instrument types.
Choose from polypropylene caps with silicone/PTFE or rubber/TEF septa designed to reduce autosampler needle issues. Pre-slit and bonded septa options are available. Our AVCS™ caps incorporate advanced vial closure systemMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..