N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TS-38840
HYPETS-38840EA 377 EUR InStock
HYPETS-38840
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MDL Number: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge