mit Auengewinde NPT 1/8 , Typ: RCT-VP-18 , Schlauch Innen-: 1,6 mm , Auengewinde: NPT 1/8 , Werkstoff: PA 6.6 , Farbe: schwarz 1 * 15 ST
Lieferant: IBS STOCK ITEMS
mit Auengewinde NPT 1/8 , Typ: RCT-VP-18 , Schlauch Innen-: 1,6 mm , Auengewinde: NPT 1/8 , Werkstoff: PA 6.6 , Farbe: schwarz 1 * 15 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
mit Außengewinde NPT 1/8 , Typ: RCT®-VP-18 , Schlauch Innen-Ø: 1,6 mm , Außengewinde: NPT 1/8 , Werkstoff: PA 6.6 , Farbe: schwarz 1 * 15 ST IBSA29049THOMAFLUI 1 * 15 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 29049THOMAFLUI
Lokale Artikelnummer:: IBSA29049THOMAFLUI
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder