mit Auengewinde NPT 1/8 , Typ: RCT-VP-18, Schlauch Innen-:2,4 mm ,Auengewinde: NPT 1/8 ,Werkstoff: PA 6.6, Farbe: wei 1 * 15 ST
Lieferant: IBS STOCK ITEMS
mit Auengewinde NPT 1/8 , Typ: RCT-VP-18, Schlauch Innen-:2,4 mm ,Auengewinde: NPT 1/8 ,Werkstoff: PA 6.6, Farbe: wei 1 * 15 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
mit Außengewinde NPT 1/8 , Typ: RCT®-VP-18, Schlauch Innen-Ø:2,4 mm ,Außengewinde: NPT 1/8 ,Werkstoff: PA 6.6, Farbe: weiß 1 * 15 ST IBSA29052THOMAFLUI 1 * 15 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 29052THOMAFLUI
Lokale Artikelnummer:: IBSA29052THOMAFLUI
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder