Siliciumdioxid, Ecochrom™ 32-63 µm
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0202827
ICNA0202827EA 181 EUR InStock
ICNA0202827
Siliciumdioxid, Ecochrom™ 32-63 µm
Siliciumdioxid
  • Specific Surface Area: 500-600 m2/g
  • Particle Size: 32-63 µm
  • Weight: 0.4-0.5 g/ml
  • pH: 7.0
  • Mean Pore Size: 60Å
pH: 7
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Melting Pt: 1719
Dichte: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Merck Index: 14,08493
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge