Aluminiumoxid, Ecochrom™ Alumina B Activity: Super I
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0204574
ICNA0204574EA 328 EUR InStock
ICNA0204574
Aluminiumoxid, Ecochrom™ Alumina B Activity: Super I
Aluminium oxide
Specific Surface Area: 200 m2/g
Particle Size: 63-200 µm
Weight: 0.8 g/ml pH: 10
pH: 10
Formel: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Siedepunkt: 2980
Melting Pt: 2045
Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
Merck Index: 13,00355
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge