5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) ≥99%, kristallin
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
02100357.2 0210035701 0210035705 0210035725
ICNA02100357.2EA 46.1 EUR InStock
ICNA02100357.2 ICNA0210035701 ICNA0210035705 ICNA0210035725
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) ≥99%, kristallin
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Storage temperature: -20 °C
Formel: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354.10 g/mol
MDL Number: MFCD00134656
CAS-Nummer: 54-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge