Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-2-Aminobuttersäure, Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210043090 0210043025 0210043080
ICNA0210043090EA 847 EUR InStock
ICNA0210043090 ICNA0210043025 ICNA0210043080
(±)-2-Aminobuttersäure, Pulver
(±)-2-Aminobuttersäure
Soluble in water (5%). Sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.


Formel: C₄H₉NO₂
MDL Number: MFCD00008093
CAS-Nummer: 2835-81-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge