Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

β-Alanin ≥98%, kristallines Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


02100929.5 0210092901
ICNA02100929.5EA 0 EUR InStock
ICNA02100929.5 ICNA0210092901
β-Alanin ≥98%, kristallines Pulver
β-Alanin
β-Alanine is an N-blocked form of alanine. A nonselective endogenous glycine receptor agonist; a taurine analogue; an electrolyte.

β-Alanine is used in the synthesis of pantothenic acid and derivatives; as buffer in electroplating.

β-Alanine, a β -amino acid, is a component of pantothenic acid and the rate-limiting amino acid in the biosynthesis of the histidinyl antioxidant dipeptides carnosine and anserine. Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine flux plays a cytoprotective role by supporting the osmotic stability of marine organisms, preimplantation mouse embryos and mammalian cells exposed to hypoxic stress.

Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₃H₇NO₂
Melting Pt: 200 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-Nummer: 107-95-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to
Standard
Loss on Drying ≤0,6%
Residue on Ignition ≤0,2%
Ammonia 0,1%
Chloride 0,05%
Sulphate 0,05%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..