Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥97%, weißes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210121725 0210121780 0210121783 0210121790 0210121791
ICNA0210121725EA 42.6 EUR InStock
ICNA0210121725 ICNA0210121780 ICNA0210121783 ICNA0210121790 ICNA0210121791
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥97%, weißes Pulver
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Uridine-5'-triphosphate trisodium salt is a nucleoside diphosphate.

Uridine-5'-triphosphate trisodium salt is a P2Y receptor agonist.

UTP has been used to study its vasodilatory effects on the skeletal muscle cells of diabetic patients[3]. UTP has also been used as a purinergic agonist to study ion transport functions of P2Y2 receptors on rat basolateral membranes.

Soluble in water (50 mg/ml-clear to slightly hazy solution).

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MDL Number: MFCD00044310
CAS-Nummer: 19817-92-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ≥97%
FTIR Conforms to Standard
OD 250/260 0.74 - 0.79
OD 280/260 0.32 - 0.40

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge