Cystine dihydrochloride, weißgraues Puder
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0210145205
ICNA0210145205EA 67 EUR InStock
ICNA0210145205
Cystine dihydrochloride, weißgraues Puder
Cystine dihydrochloride
Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).
Formel: C₆H₁₄Cl₂N₂O₄S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 90350-38-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge