(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, bräunliches Pulver
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
0210155380
ICNA0210155380EA 57.4 EUR InStock
ICNA0210155380
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure, bräunliches Pulver
(2,4-Dichlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004300
CAS-Nummer: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
UN: 3077
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge