Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin ≥99%, Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0210157880 0210157890 0210157825
ICNA0210157880EA 574 EUR InStock
ICNA0210157880 ICNA0210157890 ICNA0210157825
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin ≥99%, Pulver
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanin


Formel: C₉H₁₁NO₄
Melting Pt: 276…278 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002598
CAS-Nummer: 59-92-7
EINECS: 200-445-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge