Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid ≥99%, gelbes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0210206625 0210206605 02102066.1 02102066.5 0210206601
ICNA0210206625EA 1803 EUR InStock
ICNA0210206625 ICNA0210206605 ICNA02102066.1 ICNA02102066.5 ICNA0210206601
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid ≥99%, gelbes Pulver
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
p-Iodonitrotetazolium Violet is used as a electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases.

p-Iodonitrotetazolium Violet is used as a electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases.

Soluble in 5% methanol/water(1:1)(clear yellow); slightly soluble in water, alcohol, DMSO.


Formel: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Melting Pt: 227…229 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011961
CAS-Nummer: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge