Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Naphthol AS-D-chloracetat ≥98% (durch TLC), Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210242401 02102424.1 02102424.5
ICNA0210242401EA 310 EUR InStock
ICNA0210242401 ICNA02102424.1 ICNA02102424.5
Naphthol AS-D-chloracetat ≥98% (durch TLC), Pulver
Naphthol AS-D-chloracetat
Naphthol AS-D chloroacetate is a substrate for histochemical localization of esterases.

  • Presentation: White Powder

Soluble in ethyl acetate (5 mg/mL - clear, slightly yellow solution); methanol (1 mg/mL-clear, colorless solution) and acetone.


Formel: C₂₀H₁₆ClNO₃
Melting Pt: 161…171 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 35245-26-2
EINECS: 252-463-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 161 - 171°C
UV/Vis: l max (methanol) 232 ± 5 nm
Free Naphthol ≤100 ppm
Purity (TLC) >98%
Solubility (5% in acetone) Clear, Colorless Solution

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..