Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Rhamnose Monohydrat ∼99%, Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210280905 0210280910 0210280925 0210280950 0210280980
ICNA0210280905EA 56.5 EUR InStock
ICNA0210280905 ICNA0210280910 ICNA0210280925 ICNA0210280950 ICNA0210280980
L(+)-Rhamnose Monohydrat ∼99%, Pulver
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution).

Soluble in water (100 mg/ml - clear, colorless solution)

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182.17 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
Merck Index: 12,08338
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ~99%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 91 - 101 °C
Moisture Report Result
Optical Rotation (c=4, H₂O, NH₃) +8.2 ± 1°

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge