Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Serin ≥98%, weißes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210286825 0210286880 0210286891
ICNA0210286825EA 57.8 EUR InStock
ICNA0210286825 ICNA0210286880 ICNA0210286891
DL-Serin ≥98%, weißes Pulver
DL-Serin
NMDA agonist acting at the glycine site; precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.

Soluble in water (50 mg/ml - clear colorless solution).

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 395
Melting Pt: 228 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
Merck Index: 13,08534
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 234 - 244 °C
Optical Rotation (c = 5, 1N HCl) -1° to + 1°

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge