Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tristearin (Glycerintristearat) ~65%, weißgraues Puder, technische Qualität

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210313125 0210313105 0210313180
ICNA0210313125EA 395 EUR InStock
ICNA0210313125 ICNA0210313105 ICNA0210313180
Tristearin (Glycerintristearat) ~65%, weißgraues Puder, technische Qualität
Tristearin (Glycerintristearat)
Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.

Soluble in chloroform (100 mg/ml - clear, almost colourless solution), benzene or hot alcohol; insoluble in water or cold alcohol.


Formel: C₅₇H₁₁₀O₆
Melting Pt: 53…56 °C (Lit.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036230
CAS-Nummer: 555-43-1
EINECS: 209-097-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge