Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-Xylose, weißes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0210330080 0210330090
ICNA0210330080EA 42.8 EUR InStock
ICNA0210330080 ICNA0210330090
D(+)-Xylose, weißes Pulver
D(+)-Xylose
Xylose is the main building block for hemicellulose, the acid-catalysed degradation of hemicellulose gives furfural, a specialty solvent in industry and a precursor to synthetic polymers. In animal medicine, xylose is used to test for malabsorption by administration in water to the patient after fasting.

Soluble in water (clear,colorless solution), pyridine, and hot alcohol.

Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).


Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Melting Pt: 155…157 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151475
CAS-Nummer: 58-86-6
Merck Index: 13,10142
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Optical Rotation +18° ± 5° (c=4, H2O, NH4OH)
Loss on Drying ≤0.5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge