Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brillantkresylblau, dunkelgrünes Pulver C.I. 51010

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0215051525 0215051505 0215051580
ICNA0215051525EA 173 EUR InStock
ICNA0215051525 ICNA0215051505 ICNA0215051580
Brillantkresylblau, dunkelgrünes Pulver C.I. 51010
Brillantkresylblau
Brilliant Cresyl Blue is a supravital stain used in hematology for demonstrating and counting reticulocytes and platelets. It is also used as a vital stain for demonstrating the mucous secretions of the marine coelomates.

Satisfactory for staining reticulocytes in fresh blood using both aqueous and alcoholic stain preparations.

Soluble in water, 1 N Hydrochloric acid, or 50% ethanol.


Formel: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148901
CAS-Nummer: 81029-05-2
EINECS: 225-203-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (ethanol) For Information Only

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge