Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ellagic acid, Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0215102905 0215102901 0215102910
ICNA0215102905EA 287 EUR InStock
ICNA0215102905 ICNA0215102901 ICNA0215102910
Ellagic acid, Pulver
Ellagic acid
Soluble in 1 M Sodium Hydroxide (10 mg/ml - dark brown to green solution) or other alkalies; soluble in pyridine. Slightly soluble in water or ethanol.


Formel: C₁₄H₆O₈
MDL Number: MFCD00006914
CAS-Nummer: 476-66-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge