Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Protocatechuate-3,4-dioxygenase, MP Biomedicals

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0215197505 0215197510 0215197525
ICNA0215197505EA 82.8 EUR InStock
ICNA0215197505 ICNA0215197510 ICNA0215197525
Protocatechuate-3,4-dioxygenase, MP Biomedicals
Enzyme
Inhibitors : Ag⁺, Hg²⁺, PCMB; Optimum temperature: 60 to 65 °C; Thermal stability: below 50 °C (pH 6,0; 1 h).

One unit will oxidise one µmole of protocatechuate to 3-carboxy-cis,cis-muconate per minute at pH 7,5 at 37 °C.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge