Methylblau
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0215264325
ICNA0215264325EA 142 EUR InStock
ICNA0215264325
Methylblau
Methylblau
Formel: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058509
CAS-Nummer: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge