Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO), fest

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0215268101 0215268105 0215268125
ICNA0215268101EA 48.7 EUR InStock
ICNA0215268101 ICNA0215268105 ICNA0215268125
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO), fest
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
TEMPO is a catalytic oxidant in the iodobenzene diacetae oxidation of nerol to neral. TEMPO has been utilised in the catalytic oxidation of primary alcohols to aldehydes.

TEMPO is a catalytic oxidant in the iodobenzene diacetae oxidation of nerol to neral. TEMPO has been utilised in the catalytic oxidation of primary alcohols to aldehydes.

Soluble in ethanol (50 mg/ml - clear, dark orange solution).


Formel: C₉H₁₈NO
MDL Number: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge