Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazindihydrochlorid, weißes Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0215534105 0215534125
ICNA0215534105EA 56.9 EUR InStock
ICNA0215534105 ICNA0215534125
1-[(4-Chlorphenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazindihydrochlorid, weißes Pulver
1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-(3-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride


Formel: C₂₅H₂₉Cl₃N₂
MDL Number: MFCD00058199
CAS-Nummer: 1104-22-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge