Primaquine diphosphate, dunkeloranges Pulver
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0215636605 0215636625 0215636650 0215636610
ICNA0215636605EA 151 EUR InStock
ICNA0215636605 ICNA0215636625 ICNA0215636650 ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, dunkeloranges Pulver
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).
Soluble in water (50 mg/ml).
Formel: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
MDL Number: MFCD00013166
CAS-Nummer: 63-45-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge