Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Primaquine diphosphate, dunkeloranges Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

0215636605 0215636625 0215636650 0215636610
ICNA0215636605EA 151 EUR InStock
ICNA0215636605 ICNA0215636625 ICNA0215636650 ICNA0215636610
Primaquine diphosphate, dunkeloranges Pulver
Primaquine diphosphate
Soluble in water (50 mg/ml).

Soluble in water (50 mg/ml).


Formel: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013166
CAS-Nummer: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge