Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt, Pulver

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

0215671683 0215671650
ICNA0215671683EA 90.5 EUR InStock
ICNA0215671683 ICNA0215671650
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt, Pulver
Sodium sulfanilate dihydrate
Sulphanilic acid is a reagent for chromatographic detection of histidine, and intermediate for synthesis of dyes and pharmaceuticals.


Formel: C₆H₁₀NNaO₅S
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064394
CAS-Nummer: 6106-22-5
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge