Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure), Pulver
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0215745105
ICNA0215745105EA 50.7 EUR InStock
ICNA0215745105
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure), Pulver
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid is a useful indicator for calcium titrations with EDTA in the presence of magnesium.
Soluble in methanol (clear reddish violet solution), 50 mg plus 5 ml of 1 M NaOH; slightly soluble in water.
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₇S
MW: 438.42 g/mol
Melting Pt: 300
MDL Number: MFCD00004078
CAS-Nummer: 3737-95-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..