Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluorescent Brightener 28, Pulver microbiologischer Farbstoff

Lieferant: MP BIOMEDICALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


0215806701 0215806705 0215806725
ICNA0215806701EA 80.3 EUR InStock
ICNA0215806701 ICNA0215806705 ICNA0215806725
Fluorescent Brightener 28, Pulver microbiologischer Farbstoff
Fluorescent brightener 28
Fluorescent Brightener 28 ist ein fluoreszierender optischer Aufheller zur Färbung von Pilzen sowie zur Untersuchung der Viabilität.

  • Farblose organische Verbindung, die unter ultravioletter Strahlung hell bläulich fluoresziert
  • Strukturell verwandt mit Fluorescent Brightener 9 (Calcofluor White MR)
  • Ursprünglich zur Untersuchung von Pflanzengewebe verwendet

Industrielle Verwendungsmöglichkeiten als fluoreszierender optischer Aufheller für Zellulose- und Polyamidfasern, Papier, in Waschmitteln und Seifen.

Achtung! Bitte beachten: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.


Formel: C₄₀H₄₄N₁₂O₁₀S₂
MW: 916.986 g/mol
MDL Number: MFCD00308955
CAS-Nummer: 4404-43-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Synonyme Calcofluor White M2R; Tinopal UNPA-GX; C.I. 40622
Form Gelbes Pulver
Lagerung Bei Raumtemperatur (15 - 30 °C) aufbewahren.
Übliche Arbeitskonzentration 0,05 - 0,20%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge