Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat ∼ 97%, Pulver
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0219551301 0219551305
ICNA0219551301EA 63.5 EUR InStock
ICNA0219551301 ICNA0219551305
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat ∼ 97%, Pulver
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
Ion-associating reagent for HPLC
  • Ion-associating reagent for HPLC
Soluble in water (clear to hazy).
Achtung! Bitte beachten: Research Use Only (RUO).
Formel: C₁₆H₃₈NO₄P
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064526
CAS-Nummer: 5574-97-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
Purity ~97%
FTIR Conforms to Standard
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge