Lithiumcobaltit (Lithiumcobalt(III)oxid)
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0522108580
ICNA0522108580EA 91.2 EUR InStock
ICNA0522108580
Lithiumcobaltit (Lithiumcobalt(III)oxid)
Lithiumcobaltit (Lithiumcobalt(III)oxid)
Formel: CoLiO₂
MDL Number: MFCD00049786
CAS-Nummer: 12190-79-3
EINECS: 235-362-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge