Digitale Handmikroskope, Dino-Lite Special Light, UV
Lieferant: Dino-Lite / IDCP B.V.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AM4113T-FV2W AM4113T-FVW AM4113T-VW AM4013MT-FVW AM4113FVT AM4113FVT2 AM4113TL-FVW AM4115T-FUW AM4115T-FVW AM4115TL-FVW AM4115-FUT AM4115-FVT AM7115MT-FUW
IDCPAM4113T-FV2WEA 439 EUR InStock
IDCPAM4113T-FV2W IDCPAM4113T-FVW IDCPAM4113T-VW IDCPAM4013MT-FVW IDCPAM4113FVT IDCPAM4113FVT2 IDCPAM4113TL-FVW IDCPAM4115T-FUW IDCPAM4115T-FVW IDCPAM4115TL-FVW IDCPAM4115-FUT IDCPAM4115-FVT IDCPAM7115MT-FUW
Digitale Handmikroskope, Dino-Lite Special Light, UV
Mikroskope
Diese handgeführten Mikroskope bieten Ultraviolettlicht (UV) oder eine Kombination aus UV- und Weißlicht.
  • High-Speed USB 2.0-Anschluss
  • Metallgehäuse oder Komposit-Gehäuse; Metall-Modelle sind ESD-sicher
  • Edge-Modelle mit hochwertiger Optik liefern ein sehr scharfes, helles und natürliches Farbbild mit sehr geringen Bildfehlern und Vignettierung
  • Drahtlose Übertragung auf ein Tablet, Smartphone oder einen Computer ist in Verbindung mit dem WF-10-Streamer (separat erhältlich) möglich
  • Integrierter Polarisationsfilter minimiert die Blendwirkung auf reflektierenden Oberflächen (nur bei einigen Modellen)
  • Austauschbare Kappen für mehr Flexibilität (nur bei einigen Modellen)
Lieferumfang: Werden mit Tragetasche, Software-CD (DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)), Benutzerhandbuch, Kurzanleitung und Kalibrierungstarget geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge