Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-MYOD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5.8A]

Lieferant: IMMUNOLOGIC

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ILM4456-C01 ILM4456-C05 ILM4456-C1
ILM4456-C01EA 78.8 EUR InStock
ILM4456-C01 ILM4456-C05 ILM4456-C1
Anti-MYOD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5.8A]
Antikörper
Type: Primary
Antigen: MYOD1
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone : 5.8A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge