Laborvakuumsysteme
Lieferant: Welch by Gardner Denver
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
115037
ILMV115037EA 3390 EUR InStock
ILMV115037
Laborvakuumsysteme
Pumpen Rotationsverdampfer-Pumpen
Kompakte, trockenlaufende, chemikalienbeständige Pumpensysteme mit einer Reihe von Vakuumregelungsoptionen, die eine ideale Lösung für viele Anwendungen in chemischen Laboren und in der Forschung darstellen.
  • Sowohl manuelles als auch automatisches Pumpensystem mit integrierter Lösungsmittelbibliothek
  • Nahezu 100% Lösungsmittelrückgewinnung
  • Optimale Stabilität mit mehrsprachiger Digitalanzeige
  • Wartungsfreies Antriebssystem und nachweislich lange Membranlebensdauer
  • Schnelle und einfache Wartung für benutzerfreundlichen Betrieb
  • Einlassabscheider zum Schutz der
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..