Manual Vacuum Regulation Turret, Flush Mount
Lieferant: Welch by Gardner Denver
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700562
ILMV700562EA 267 EUR InStock
ILMV700562
Manual Vacuum Regulation Turret, Flush Mount
Ventile Vakuum-Ventile
Open/close the vacuum line and easily control flow rate.
  • Dimensions: 690 mm
  • Diameter: 820 mm protrusion from wall and 20 mm into wall
Turret has stepped hose barb that accepts 6,35 - 9,52 mm vacuum hose (DN 8-10).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..