Labormixer, BagMixer® 400
Lieferant: INTERSCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
021230 022230 023230 024230 025000 025100
INSC021230EA 2780 EUR InStock
INSC021230 INSC022230 INSC023230 432-0313 432-0315 432-0314
Labormixer, BagMixer® 400
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
BagMixer® sind äußerst effiziente Labormixer für die Vorbereitung von festen Proben. Mit einem sterilen Beutel garantieren sie eine optimale bakterienfreie Extraktion in weniger als 60 Sekunden und eliminieren alle Risiken von Kreuzkontamination.
  • Die Tür öffnet sich bis zum einem Winkel von 270° und die Paddel stoppen am Ende des Mischvorgangs nebeneinander für eine einfache Entnahme der Beutel
  • Herausnehmbare Paddel und Edelstahlkonstruktion für eine leichte Reinigung
  • Einfache Steuerung der Mischdauer, -leistung und -geschwindigkeit bei den Modellen VW CC, S und SW
  • Q-Tight®, ein spezielles Verschlusssystem zur Verminderung von Flüssigkeitsverlusten von der Beuteloberseite bei den Modellen VW und CC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge