Storage rack for bags, BagRack® Slide
Lieferant: INTERSCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
221440
INSC221440EA 226 EUR InStock
INSC221440
Storage rack for bags, BagRack® Slide
Gestelle Beutelständer
BagRack® Slide enables the clean and methodical storage of 12 bags with samples. The BagRack® Slide allows the user to slide the bag from the side for insertion and also for access for pipetting.
  • All stainless steel
  • Autoclavable
  • Stackable
This rack is compatible with pre-enrichment of the sample for the detection of pathogens bacteria such as listeria or salmonella.
Compatible with:
- BagFilter® Pipet & Roll for easy pipetting and quick and clean disposal, avoids cross contaminations from the pipet
- BagFilter® Roll for quick and clean disposal
-More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..