Micro-90 Reinigungslösung
Lieferant: ISMATEC PART OF COLE PARMER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
18100-05
ISMC18100-05EA 54.1 EUR InStock
ISMC18100-05
Micro-90 Reinigungslösung
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Diese konzentrierte Reinigungslösung für kritische Anwendungen. Die Lösung reinigt Glas, die meisten Metalle, Kunststoff, Gummi, Gewebe und ist sicher für alle Ihre Ultraschallreiniger.
  • Radioaktive Verunreinigungen beeinträchtigen die Reinigungsfähigkeit nicht
  • Lösung funktioniert in jeder Konzentration und lässt sich sauber ausspülen
  • Die meisten Anwendungen erfordern nur 1,25 bis 2,5 Flüssigunzen pro Gallone Wasser
Micro-90 ist ein milder, aber leistungsstarker, frei abspülbarer Reiniger, der für den Einsatz in kritischen Reinigungs- undMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..