Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5 Dry_basis, ultrapure

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J16215.A1 J16215.C4
J16215.A1EA 75.4 EUR InStock
J16215.A1 J16215.C4
L(+)-Glutaminsäure 98,5-101,5 Dry_basis, ultrapure
L(+)-Glutaminsäure


Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 325
Melting Pt: 189…192 °C (Zers.)
Dichte: 1.525
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,04469
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=fdb021cd4468aa68a6e5186d44249b5e605f4aed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Unspecified) - Dry Basis 98.5 - 101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.1%
Optical Rotation (c=10 in 2 N HCl) 31.2° - 32.2°
Arsenic (As) ≤1.5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤1.5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..