Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Serin (nicht tierischen Ursprungs) 98,5+% (Trockenmasse)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


J21486.A1 J21486.22
J21486.A1EA 1182 EUR InStock
J21486.A1 J21486.22
DL-Serin (nicht tierischen Ursprungs) 98,5+% (Trockenmasse)
DL-Serin


Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 395
Melting Pt: ∼ 240 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.05%
Loss on Drying ≤0.3%
Heavy Metals (Pb) ≤20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge